missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methylthio-N6-threonylcarbamoyladenosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylthio-N6-threonylcarbamoyladenosine |
| CAS | 70333-82-3 |
| Molekylformel | C16 H22 N6 O8 S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | N-[[[2-(Methylthio)-9-β-D-ribofuranosyl-9H-purin-6-yl]amino]carbonyl]-L-threonine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22N6O8S/c1-5(24)7(14(27)28)18-15(29)19-11-8-12(21-16(20-11)31-2)22(4-17-8)13-10(26)9(25)6(3-23)30-13/h4-7,9-10,13,23-26H,3H2,1-2H3,(H,27,28)(H2,18,19,20,21,29)/t5-,6-,7+,9?,10?,13-/m1/s1 |
| LEDER | CSc1nc(NC(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)O)c2ncn([C@@H]3O[C@H](CO)C(O)C3O)c2n1 |
| IUPAC-namn | (2S,3R)-2-[[9-[(2R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-2-methylsulfanylpurin-6-yl]carbamoylamino]-3-hydroxybutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 458.446 |
| Formel vikt | 458.122 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?