Läs mer
2-(metyltio)naftalen, 98 %
Produktkod. 11480457
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480457 1 g 1g
11490457 5 g 5g
11400467 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480457 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22368.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7433-79-6 | C11H10S | 174,261 g/mol
2-(Metyltio)naftalen används för att framställa 1-klor-2-metylsulfanylnaftalen. Denna reaktion kommer att behöva reagens CuCl2-Al2O3 och menstruationsbensen
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-(Methylthio)naftalene används för att producera 1-klor-2-metylsulfanylnaftalen. Denna reaktion kommer att behöva reagens CuCl2-Al2O3 och menstruationen
bensen Löslighet
Anmärkningar
Något löslig i vatten Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7433-79-6
Molekylformel C11H10S
Molekylvikt (g/mol) 174.261
MDL-nummer MFCD00051615
InChI-nyckel SSKUUDUKJMIOKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthio naphthalene, 2-methylmercaptonaphthalene, 2-methylsulfanyl naphthalene, 2-methylthionaphthalene, methyl2-naphthylsulfide, methyl 2-naphthyl sulfide, naphth-2-yl methyl thioether, naphthalene,2-methylthio, methyl naphthalen-2-yl sulfane
PubChem CID 139022
IUPAC-namn 2-metylsulfanylnaftalen
LEDER CSC1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Methylthio)naphthalene
Smältpunkt 62°C to 63°C
Odör Stench
Kvantitet 1 g
Beilstein 1859409
Löslighetsinformation Slightly soluble in water
Formel vikt 174.27
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.