Läs mer
2-(metyltio)nikotinsyra, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11352357
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352357 2 g 2g
11362357 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352357 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09920.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 74470-23-8 | C7H7NO2S | 169.198 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74470-23-8
Molekylformel C7H7NO2S
Molekylvikt (g/mol) 169.198
MDL-nummer MFCD00010101
InChI-nyckel COPSJQVPEUUOKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthio nicotinic acid, 2-methylsulfanyl nicotinic acid, 2-methylsulfanyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-methylthio pyridine-3-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-methylthio, 2-methylthio-3-pyridinecarboxylic acid, 2-methylmercapto nicotinic acid, 2-methylthiopyridine-3-carboxylic acid, acmc-20aomm, maybridge1_001445
PubChem CID 262400
IUPAC-namn 2-metylsulfanylpyridin-3-karboxylsyra
LEDER CSC1=C(C=CC=N1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Methylthio)nicotinic acid
Smältpunkt 215°C to 218°C
Kvantitet 2 g
Beilstein 4391503
Formel vikt 169.2
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.