Läs mer
2-(Methylthio)nicotinoyl chloride, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11479036
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479036 25 g 25g
11459036 1 g 1g
11469036 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479036 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17916.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97936-43-1
Molekylformel C7H6ClNOS
Molekylvikt (g/mol) 187.64
MDL-nummer MFCD00051678
InChI-nyckel OCEMBWMMHUSVMT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2774517
IUPAC-namn 2-methylsulfanylpyridine-3-carbonyl chloride
LEDER CSC1=NC=CC=C1C(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Methylthio)nicotinoyl chloride
Smältpunkt 92°C to 96°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 5506864
Känslighet Moisture sensitive
Synonym 2-methylthio nicotinoyl chloride, 2-methylthio nicotinyl chloride, 2-methylsulfanyl pyridine-3-carbonyl chloride, 2-methylthio pyridine-3-carbonyl chloride, 2-methylsulfanyl nicotinoyl chloride, 2-methylthio-3-pyridinecarbonyl chloride, 2-methylthiopyridine-3-carbonyl chloride, 3-pyridinecarbonylchloride,2-methylthio, 3-pyridinecarbonylchloride, 2-methylthio
Formel vikt 187.65
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.