Läs mer
2-(Methylthio)phenol, 97+%
Produktkod. 11318245
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318245 1 g 1g
11328245 5 g 5g
11338245 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11318245 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10128.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1073-29-6 | C7H8OS | 140.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1073-29-6
Molekylformel C7H8OS
Molekylvikt (g/mol) 140.20
MDL-nummer MFCD00002211
InChI-nyckel SOOARYARZPXNAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthio phenol, 2-hydroxythioanisole, 2-methylsulfanyl phenol, 2-hydroxy thioanisole, phenol, 2-methylthio, o-hydroxythioanisole, o-methylthio phenol, phenol, o-methylthio, 2-methylmercaptophenol, 2-methylmercapto phenol
PubChem CID 61261
IUPAC-namn 2-metylsulfanylfenol
LEDER CSC1=CC=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Methylthio)phenol
Densitet 1.16
Kokpunkt 104°C to 106°C (22 mmHg)
Flampunkt >100°C (212°F)
Brytningsindex 1.593
Kvantitet 1 g
Beilstein 1859745
Formel vikt 140.21
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.