Läs mer
2-(Methylthio)pyridine-3-boronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15423627
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15423627
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27162.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1072944-21-8
Molekylformel C6H8BNO2S
Molekylvikt (g/mol) 169.005
MDL-nummer MFCD09037488
InChI-nyckel QLZLLRKAZYHWTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthio pyridine-3-boronic acid, 2-methylthio pyridin-3-yl boronic acid, 2-methylsulfanyl pyridin-3-yl boronic acid, 2-methylsulfanyl pyridine-3-boronic acid, 2-methylsulfanyl pyridin-3-ylboronic acid, 2-methylthio-3-pyridinyl boronic acid, acmc-2098of, boronic acid, b-2-methylthio-3-pyridinyl
PubChem CID 44755183
IUPAC-namn (2-methylsulfanylpyridin-3-yl)boronic acid
LEDER B(C1=C(N=CC=C1)SC)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Methylthio)pyridine-3-boronic acid
Smältpunkt ∽100°C (decomposition)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 169.01
Procent renhet 95%