Läs mer
2-(metyltio)tiofen, 97 %
Produktkod. 11469323
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11469323 5 g 5g
11459323 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11469323 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11763.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 5780-36-9 | C5H6S2 | 130,223 g/mol
2-(Metyltio)tiofen används som mellanprodukt i syntetisk kemi. Det används också vid framställning av 2-tiocyanato-tiofen genom reaktion med cyanogenjodid med användning av natriummetylmerkatid som reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-(Methylthio)tiofen används som mellanprodukt i syntetisk kemi. Det används också vid framställning av 2-tiocyanato-tiofen genom reaktion med cyanogenjodid med användning av natriummetylmerkatid som reagens.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5780-36-9
Molekylformel C5H6S2
Molekylvikt (g/mol) 130.223
MDL-nummer MFCD00052382
InChI-nyckel ZLSMPEVZXWDWEK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79844
IUPAC-namn 2-metylsulfanyltiofen
LEDER CSC1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2- (Methylthio)thiophene
Kokpunkt 82 °C till 84 °C (15 mmHg)
Odör Stank
Brytningsindex 1.596
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3334
Beilstein 106272
Synonym 2-methylthio thiophene, thiophene, 2-methylthio, 2-methylsulfanyl thiophene, 2-methylthiothiophene, 2-mehtylthio thiophene, thiophene,2-methylthio, acmc-20aomi, 2-methylthio-thiophene, 2-methylmercaptothiophene, 2-methylsulfanyl thiophene #
Formel vikt 130.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.