Läs mer
2-metyltiouracil, TRC
Produktkod. 30479570
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30479570 1 g
1 options
Produktkod. 30479570 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3307101G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylthio Uracil
CAS 5751-20-2
Molekylformel C5H6N2OS
Kvantitet 1 g
Synonym 2-(Methylthio)-4(1H)-pyrimidinone, 2-(Methylthio)-4-pyrimidinol, 2-(Methylthio)-4(1H)-pyrimidinone, 2-(Methylthio)-4(3H)-pyrimidinone, 2-(Methylthio)-4-pyrimidinol, 2-(Methylthio)-4-pyrimidinone, 2-(Methylthio)-4-pyrimidone, 2-(Methylthio)pyrimidine-4(3H)-one, 2-Methylsulfanyl-3H-pyrimidin-4-one, 2-Methylsulfanylpyrimidin-4-ol, 2-Methylthio-3H-pyrimidin-4-one, 2-Methylthio-4-hydroxypyrimidine, 2-Methylthiouracil, 4-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine, NSC 125339, NSC 165518
InChI formel InChI=1S/C5H6N2OS/c1-9-5-6-3-2-4(8)7-5/h2-3H,1H3,(H,6,7,8)
LEDER CSc1nccc(O)n1
IUPAC-namn 2-metylsulfanylpyrimidin-4-ol
Molekylvikt (g/mol) 142.18
Formel vikt 142.0201