Läs mer
Tocris Bioscience™ 2-Methylthioadenosine diphosphate trisodium salt
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18015742
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
18015742 10 mg
1 options
Produktkod. 18015742 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1624/10
Potent agonist at P2Y1, P2Y12 and P2Y13
Potent purinergic agonist displaying selectivity for P2Y1, P2Y12 and P2Y13 receptors (pEC50 = 8.29 and 9.05 for P2Y1 and P2Y12, EC50 = 19 nM for P2Y13). Induces aggregation of, and inhibits cAMP accumulation in, platelets in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylthioadenosine diphosphate trisodium salt
CAS 475193-31-8
Kvantitet 10 mg
Molekylformel C11H17N5Na3O10P2S
Formel vikt 539.24
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 542.259