Läs mer
R&D Systems™ 2-Methylthioadenosine triphosphate tetrasodium salt
Produktkod. 30001185
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30001185 10 mg
1 options
Produktkod. 30001185 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 1062/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4198.24 SEK
    3738.00 SEK / 10mg
    Save 460.24 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Non-selective P2 agonist
P2 purinoceptor agonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylthioadenosine triphosphate tetrasodium salt
CAS 100020-57-3
Kvantitet 10 mg
Produktlinje Tocris
Molekylformel C11H14N5Na4O13P3S
Formel vikt 641.2
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 641.195