Läs mer
2-Methylthiophene, 98%
Produktkod. 11440693
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440693 500 g 500g
11420693 25 g 25g
11430693 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440693 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12736.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 554-14-3 | C5H6S | 98.163 g/mol
2-Methyltiofen, används som ett smakämne som förekommer naturligt i grillat och rostat nötkött, papaya, kokta räkor, whisky och i spårmängder i rostad kyckling;
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Methyltiofen, används som ett smakämne som naturligt förekommer i grillat och rostat nötkött, papaya, kokta räkor, whisky och i spårmängder i rostad kyckling;
Löslighet
Något löslig i vatten. Lösligt i alkohol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Håll borta från starka baser, starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 554-14-3
Molekylformel C5H6S
Molekylvikt (g/mol) 98.163
MDL-nummer MFCD00005451
InChI-nyckel XQQBUAPQHNYYRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2-methyl, 2-methyl thiophene, thiophene, methyl, alpha-methylthiophene, ccris 2936, 2-methyl-thiophene, unii-7115jap77a, 2-methylthiacyclopentadiene, a-thiotolene, pubchem5204
PubChem CID 11126
IUPAC-namn 2-metyltiofen
LEDER CC1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylthiophene
Smältpunkt -63 °C
Densitet 1.017
Kokpunkt 112°C to 114°C
Flampunkt 7°C (44°F)
Odör Aromatic
Brytningsindex 1.52
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 103734
Löslighetsinformation Slightly soluble in water. Soluble in alcohol.
Formel vikt 98.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.