Läs mer
2-Methylthiophene, 98%
Produktkod. 10066193 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10066193 100 g Glasflaska 100g
10001300 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10066193 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 127851000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 554-14-3 | C5H6S | 98.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 554-14-3
Molekylformel C5H6S
Molekylvikt (g/mol) 98.16
MDL-nummer MFCD00005451
InChI-nyckel XQQBUAPQHNYYRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2-methyl, 2-methyl thiophene, thiophene, methyl, alpha-methylthiophene, ccris 2936, 2-methyl-thiophene, unii-7115jap77a, 2-methylthiacyclopentadiene, a-thiotolene, pubchem5204
PubChem CID 11126
IUPAC-namn 2-metyltiofen
LEDER CC1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylthiophene
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -63 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0200g/mL, 1.02
Kokpunkt 113°C
Flampunkt 7°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5190 to 1.521
Kvantitet 100 g
Beilstein 17, 37
Löslighetsinformation Solubility in water: immiscible
Formel vikt 98.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methylthiophene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.