missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Methylthiophenothiazine, Mikromol™

Produktkod. 30051908
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051908 25 mg
30051315 100 mg
30464061 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051908 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0116.050025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-Methylthiophenothiazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Methylthiophenothiazine
CAS 8-5-7643
Analyt- eller komponentnamn 2-Methylthiophenothiazine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H11 N S2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Methylthiophenothiazine
InChI formel InChI=1S/C13H11NS2/c1-15-9-6-7-13-11(8-9)14-10-4-2-3-5-12(10)16-13/h2-8,14H,1H3
LEDER CSc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
IUPAC-namn 2-methylsulfanyl-10H-phenothiazine
Molekylvikt (g/mol) 245.36
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 245.0333 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.