missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Metyltioffenotiazin, Mikromol™
Beskrivning
2-Metyltioffenotiazin, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylthiophenothiazine |
| CAS | 8-5-7643 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Methylthiophenothiazine |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C13 H11 N S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Methylthiophenothiazine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11NS2/c1-15-9-6-7-13-11(8-9)14-10-4-2-3-5-12(10)16-13/h2-8,14H,1H3 |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | CSc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?