Läs mer
2-Methylundecane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylundecane |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H26/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12(2)3/h12H,4-11H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 170.2035 |