missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methylvaleraldehyde (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylvaleraldehyde |
| CAS | 123-15-9 |
| Molekylformel | C6H12O |
| Kvantitet | 2 mg |
| Synonym | 2-Methylpentanal (ACI), Valeraldehyde, 2-methyl- (6CI, 7CI, 8CI), (±)-2-Methylpentanal, 2-Formylpentane, 2-Methylvaleraldehyde, 2-Methylvaleric aldehyde, NSC 49351, α-Methylpentanal, α-Methylvaleraldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O/c1-3-4-6(2)5-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCC(C)C=O |
| IUPAC-namn | 2-methylpentanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.16 |
| Formel vikt | 100.0888 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?