Läs mer
2-Methylvaleric acid, 98+%
Produktkod. 11491548
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11491548 100 g 100g
11401558 500 g 500g
11411558 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11491548 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13873.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 97-61-0 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
(R,S)-2-metylvaleriansyra är en mellanprodukt i syntesen av grenad kedja. 2-Methylpentanic acid (2-Methylvaleric acid) användes som en intern standard för gaskromatografisk analys av mikrobiella slutprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(R,S)-2-metylvaleriansyra är en mellanprodukt i syntesen av grenad kedja. 2-Methylpentanic acid (2-Methylvaleric acid) användes som en intern standard för gaskromatografisk analys av mikrobiella slutprodukter.
Löslighet Lösligt i vatten
(13g/L).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-61-0
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00002671
InChI-nyckel OVBFMEVBMNZIBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylvaleric acid, pentanoic acid, 2-methyl, valeric acid, 2-methyl, methylpropylacetic acid, 2-pentanecarboxylic acid, 2-methyl valeric acid, alpha-methylvaleric acid, pentanoic acid, methyl, kyselina 2-methylvalerova, fema no. 2754
PubChem CID 7341
IUPAC-namn 2-metylpentansyra
LEDER CCCC(C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylvaleric acid
Smältpunkt -85°C
Densitet 0.93
Kokpunkt 196°C to 197°C
Flampunkt 91°C (195°F)
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.414
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1720655
Löslighetsinformation Soluble in water(13g/L).
Formel vikt 116.16
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methylvaleric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methylvaleric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.