Läs mer
2-Methylvaleryl chloride, 98%
Produktkod. 11357805
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357805 25 g 25g
11347805 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357805 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02725.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5238-27-7 | C14H12N2O3S | 288.32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5238-27-7
Molekylformel C14H12N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 288.32
MDL-nummer MFCD00013656
InChI-nyckel NADADZQYJBFZGI-FLIBITNWSA-N
Synonym 2-methylvaleryl chloride, 2-methylvaleroyl chloride, 2-methylvalerylchloride, .alpha.-methyl valeroyl chloride, acmc-20anpk, 2-methyvaleryl chloride, pubchem21794, 2-methyl valeryl chloride, 2-methyl-valeryl chloride, 2-methyl pentanoyl chloride
PubChem CID 107385
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C(\O)=C\C(=O)C(=O)NC1=NC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylvaleryl chloride
Densitet 0.978
Kokpunkt 140°C to 144°C
Flampunkt 37°C (98°F)
Odör Acrid
Brytningsindex 1.4239
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2920
Beilstein 1743993
Känslighet Moisture sensitive
IUPAC-namn 2-metylpentanoylklorid
Formel vikt 134.61
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.