Läs mer
Hirschmann™ 2 mL Klass AS Bang raka stoppkran mikrobyretter
Produktkod. 13108009
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
13108009 2 ml Paket med 2
1 options
Produktkod. 13108009 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 3300140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4155.00 SEK
    3608.84 SEK / Paket med 2
    Save 546.16 SEK
    13% Av
I lager
Med Bang-mönster Schellbach ränder för ökad läsbarhet.
  • Klass AS
  • Tillverkad av DURAN™ borosilikatglas för motståndskraft mot kemikalier och termisk chock
  • Blå examensmärken
  • Certifierad överensstämmelse, med daterad partiidentifikation
  • Rak kran med standard slipnyckel
  • Avstängningskran i påfyllningsrör med glasnyckel
  • Huvudpunkt ring examen
  • Kalibrerad för EX
  • Enl. till DIN EN ISO 385
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Material Borsilikatglas
Examen 0.01 mL
Inkluderar Smäll, Schellbach Ränder
skala Blått
Kran Rak
Kranmaterial Glas
Tolerans ±0,01 ml
Typ Mikroburet
Klass Klass AS
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 385