Läs mer
Greiner Bio-One 2 mL sterila serologiska pipetter
Förpackningstyp:
Individuellt papper/plastomslag
Beskrivning
- Högkvalitativ polystyren
- Tydlig, lättläslig gradering
- Färgad vertikal rand för enkel avläsning av volymen
- Med syntetiskt fibröst filtermaterial för skydd mot
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Form: Standard |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Graderad | Ja |
| Examen | 1/100 |
| Förpackningstyp | Individuellt papper/plastomslag |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Typ | Serologisk pipett |