Läs mer
Thermo Scientific™ TheraPure™ 2'-MOE-5mC Phosphoramidite , 28-400 finish flaska
Produktkod. 17937182 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17937182 1 g
17997112 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17937182 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 27102011
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
2'-MOE-5mC CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden 5-metyl-cytidin (5mC) med 2'-O-metoxi-etyl (MOE) skydd, för användning i oligonukleotidsyntes.
2'-MOE-5mC CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden 5-metyl-cytidin (5mC) med 2'-O-metoxi-etyl (MOE) skydd, för användning i oligonukleotidsyntes. Beläget i den ideala oligopositionen visar 2'-O-metoxi-etyl (MOE) modifikationer nukleasresistens, färre effekter utanför målet och något ökade hybridiseringsaffiniteter. Dessa fosforamiditer används ofta för oligos designade för antisense, siRNA, aptamer eller gRNA-baserad forskning. De TheraPure varumärke betecknar vår högsta nivå av fosforamiditrenhet, utvecklad med den största stringens av högupplösta analyser och noggrant kontrollerade föroreningsprofiler och därför idealisk för alla terapeutiska tillämpningar. Denna produkt levereras i en 30 ml bärnstensfärgad flaska med en 28-400 finish hals stil, som är kompatibel med de flesta MerMade synthesizers.
Drag:
Fullständigt kemiskt namn: 5'-O-(4,4'-Dimetoxitrityl)-2'-O-metoxietyl-5-metyl- N4 -bensoyl-cytidin-3'-O-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
Molekylformel: C50H60N5O10P
Bas: 5mC
Basskydd: Bz
Formelvikt: 922,0 g/mol
CAS-nummer: 163759-94-2
HPLC-renhet:≥ 99%; M-11 Orenhet≤ 0,01 %
31P NMR-renhet:≥ 99 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) MerMade synthesizers
Produkttyp 2in-MOE-5mC CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Cytidin (C)
Reagensfunktioner 2in-MOE modifierad
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet 99%
Kvantitet 1 g
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet TheraPure™
Nukleinsyratyp RNA
Produktlinje TheraPure
Form Pulver