Läs mer
Thermo Scientific™ TheraPure™ 2'-MOE-5mC Phosphoramidite , serumflaska
Produktkod. 18084090 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18084090 1 g
18054060 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18084090 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 27102002
 Begränsad artikel
I lager
2'-MOE-5mC CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden 5-metyl-cytidin (5mC) med 2'-O-metoxi-etyl (MOE) skydd, för användning i oligonukleotidsyntes.
2'-MOE-5mC CEP är en fosforamidit som innehåller 5' DMT och nukleosiden 5-metylcytidin (5mC) med 2'-O-metoxietyl (MOE) skydd, för användning vid syntes av oligonukleotider. Belägen i den ideala oligopositionen visar 2'-O-metoxietyl (MOE)-modifieringar nukleasresistens, färre off-target-effekter och något ökad hybridiseringsaffinitet. Dessa fosforamiditer används ofta för oligoer designade för forskning baserade på antisense, siRNA, aptamer eller gRNA. Varumärket TheraPure betecknar vår högsta nivå av fosforamiditrenhet, utvecklad med största strikta högupplösta analys och noggrant kontrollerade föroreningsprofiler och därmed idealisk för alla terapeutiska tillämpningar. Denna produkt levereras i en 20-ml bärnstensflaska med serumflaskhals, som är kompatibel med de flesta Applied Biosystems synthesizers och AKTA synthesizers.
Funktioner:
  • Fullständig kemisk namn: – 5'-O-(4,4'-dimetoxytrityl)-2'-O-metoxietyl-5-metyl-N, 4-benzoylcytidin-3'-O-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
  • Molekylformel – C50H60N5O10P
  • Bas: —5mC
  • Basskydd – Bz
  • Molekylvikt – 922,0 g/mol
  • CAS-nummer – 163759-94-2
  • HPLC-renhet – ≥99 %; M-11-föroreningar ≤0,01 %
  • 31P NMR-renhet – ≥99 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) AKTA Synthesizers, Applied Biosystems Synthesizers
Produkttyp 2in-MOE-5mC CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Cytidin (C)
Reagensfunktioner 2in-MOE modifierad
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet 99%
Kvantitet 1 g
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet TheraPure™
Nukleinsyratyp RNA
Produktlinje TheraPure
Form Pulver