Läs mer
Thermo Scientific™ TheraPure™ 2'-MOE-A Phosphoramidite , 28-400 finish flaska
Produktkod. 17997172 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 g
2 g
Produktkod. 17997172
Brand: Thermo Scientific™ 27101911
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
2'-MOE-A CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden adenosin (A) med 2'-O-metoxi-etyl (MOE) skydd, för användning i oligonukleotidsyntes.
2'-MOE-A CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden adenosin (A) med 2'-O-metoxi-etyl (MOE) skydd, för användning i oligonukleotidsyntes. Beläget i den ideala oligopositionen visar 2'-O-metoxi-etyl (MOE) modifikationer nukleasresistens, färre effekter utanför målet och något ökade hybridiseringsaffiniteter. Dessa fosforamiditer används ofta för oligos designade för antisense, siRNA, aptamer eller gRNA-baserad forskning. De TheraPure varumärke betecknar vår högsta nivå av fosforamiditrenhet, utvecklad med den största stringens av högupplösta analyser och noggrant kontrollerade föroreningsprofiler och därför idealisk för alla terapeutiska tillämpningar. Denna produkt levereras i en 30 ml bärnstensfärgad flaska med en 28-400 finish hals stil, som är kompatibel med de flesta MerMade synthesizers.
Drag:
Fullständigt kemiskt namn: 5'-O-(4,4'-Dimetoxitrityl)-2'-O-metoxietyl-N6- bensoyl -adenosin-3'-O-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
Molekylformel: C 50 H 58 N 7 O 9
•P Bas: A
Basskydd: Bz
Formelvikt: 932,03 g/mol
CAS-nummer: 251647-53-7
HPLC-renhet:≥ 99%; M-11 Orenhet≤ 0,01 %
31P NMR-renhet:≥ 99 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) MerMade synthesizers
Produkttyp 2in-MOE-A CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Adenosin (A)
Reagensfunktioner 2in-MOE modifierad
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet 99%
Kvantitet 1 g
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet TheraPure™
Nukleinsyratyp RNA
Produktlinje TheraPure
Form Pulver