Läs mer
Thermo Scientific™ TheraPure™ 2'-MOE-A Phosphoramidite , serumflaska
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
2'-MOE-A CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden adenosin (A) med 2'-O-metoxi-etyl (MOE) skydd, för användning i oligonukleotidsyntes. Beläget i den ideala oligopositionen visar 2'-O-metoxi-etyl (MOE) modifikationer nukleasresistens, färre effekter utanför målet och något ökade hybridiseringsaffiniteter. Dessa fosforamiditer används ofta för oligos designade för antisense, siRNA, aptamer eller gRNA-baserad forskning. De TheraPure varumärke betecknar vår högsta nivå av fosforamiditrenhet, utvecklad med den största stringens av högupplösta analyser och noggrant kontrollerade föroreningsprofiler och därför idealisk för alla terapeutiska tillämpningar. Denna produkt levereras i en 20 ml bärnstensfärgad flaska med en serumflaska i halsen, som är kompatibel med de flesta Applied Biosystems synthesizers och AKTA synthesizers.
Funktioner
- Fullständigt kemiskt namn– 5'-O-(4,4'-Dimetoxitrityl)-2'-O-metoxietyl-N6- bensoyl -adenosin-3'-O-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
- Molekylformel–C50H58N7O9P
- Bas– A
- Basskydd– Bz
- Molekylvikt– 932,03 g/mol
- CAS-nummer– 251647-53-7
- HPLC-renhet–≥ 99%; M-11 Orenhet≤ 0,01 %
- 31P NMR-renhet–≥ 99 %
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | AKTA Synthesizers, Applied Biosystems Synthesizers |
| Produkttyp | 2in-MOE-A CEP |
| Innehåll och lagring | Förvara i frysen (vid eller under -20 °C). |
| Nukleosid typ | Adenosin (A) |
| Reagensfunktioner | 2in-MOE modifierad |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Renhet | 99% |
| Kvantitet | 5 g |
| Reagenstyp | Phosphoramidite |
| Kvalitet | TheraPure™ |
| Visa mer |