Läs mer
Thermo Scientific™ TheraPure™ 2'-MOE-A Phosphoramidite , serumflaska
Produktkod. 18054070 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18054070 1 g
18034090 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18054070 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 27101902
 Begränsad artikel
I lager
2'-MOE-A CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden adenosin (A) med 2'-O-metoxi-etyl (MOE) skydd, för användning i oligonukleotidsyntes.
2'-MOE-A CEP är en fosforamidit som innehåller 5' DMT och nukleosidadenosin (A) med 2'-O-metoxietyl (MOE) skydd, för användning vid oligonukleotidsyntes. Beläget i den ideala oligopositionen visar 2'-O-metoxietyl (MOE)-modifieringar nukleasresistens, färre off-target-effekter och något ökade hybridiseringsaffiniteter. Dessa fosforamiditer används ofta för oligos designade för antisense-, siRNA-, aptamer- eller gRNA-baserad forskning. Varumärket TheraPure anger vår högsta nivå av fosforamiditrenhet, utvecklat med största strikta högupplöst analys och noggrant kontrollerade föroreningsprofiler och därmed idealiskt för alla terapeutiska tillämpningar. Denna produkt levereras i en 20-ml bärnstensflaska med serumflaskhals, som är kompatibel med de flesta Applied Biosystems synthesizers och AKTA synthesizers.
Funktioner:
  • Fullständig kemisk namn: – 5'-O-(4,4'-dimetoxytrityl)-2'-O-metoxietyl-N 6-bensoyl-adenosin-3'-O-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
  • Molekylformel – C50H58N7O9P
  • Bas – A
  • Basskydd – Bz
  • Molekylvikt – 932,03 g/mol
  • CAS-nummer – 251647-53-7
  • HPLC-renhet – ≥99 %; M-11-föroreningar ≤0,01 %
  • 31P NMR-renhet – ≥99 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) AKTA Synthesizers, Applied Biosystems Synthesizers
Produkttyp 2in-MOE-A CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Adenosin (A)
Reagensfunktioner 2in-MOE modifierad
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet 99%
Kvantitet 1 g
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet TheraPure™
Nukleinsyratyp RNA
Produktlinje TheraPure
Form Pulver