Läs mer
Thermo Scientific™ TheraPure™ 2'-MOE-G Phosphoramidite , serumflaska
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
2'-MOE-G CEP är en fosforamidit som innehåller 5' DMT och nukleosiden guanosin (G) med 2'-O-metoxietyl (MOE) skydd, för användning vid oligonukleotidsyntes. Beläget i den ideala oligopositionen visar 2'-O-metoxietyl (MOE)-modifieringar nukleasresistens, färre off-target-effekter och något ökad hybridiseringsaffinitet. Dessa fosforamiditer används ofta för oligos designade för forskning baserad på antisense, siRNA, aptamer eller gRNA. Varumärket TheraPure betecknar vår högsta nivå av fosforamiditrenhet, utvecklat med största noggrannhet i högupplöst analys och noggrant kontrollerade föroreningsprofiler och därmed idealiskt för alla terapeutiska tillämpningar. Denna produkt levereras i en 20-ml bärnstensflaska med serumflaskhals, som är kompatibel med de flesta Applied Biosystems synthesizers och AKTA synthesizers.
Funktioner:
- Fullständig kemisk namn: – 5'-O-(4,4'-dimetoxytrityl)-2'-O-metoxietyl-N 2-isobutyrylguanosin-3'-O-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
- Molekylformel – C47H60N7O10P
- Bas-G –
- Basskydd – iBu
- Molekylvikt – 914,01 g/mol
- CAS-nummer – 251647-55-9
- HPLC-renhet – ≥99 %; M-11-föroreningar ≤0,01 %
- 31P NMR-renhet – ≥99 %
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | AKTA Synthesizers, Applied Biosystems Synthesizers |
| Produkttyp | 2in-MOE-G CEP |
| Innehåll och lagring | Förvara i frysen (vid eller under -20 °C). |
| Nukleosid typ | Guanosin (G) |
| Reagensfunktioner | 2in-MOE modifierad |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Renhet | 99% |
| Kvantitet | 1 g |
| Reagenstyp | Phosphoramidite |
| Kvalitet | TheraPure™ |
| Visa mer |