Läs mer
Thermo Scientific™ TheraPure™ 2'-MOE-T Phosphoramidite , serumflaska
Produktkod. 17927182 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17927182 1 g
18084060 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17927182 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 27102102
 Begränsad artikel
I lager
2'-MOE-T CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden tymidin (T eller 5-me-U) med 2'-O-metoxi-etyl (MOE) skydd, för användning i oligonukleotidsyntes.
2'-MOE-T CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside thymidine (T, or 5-me-U) with 2'-O-methoxy-ethyl (MOE) protection, for use in oligonucleotide synthesis. Located in the ideal oligo position, 2'-O-methoxy-ethyl (MOE) modifications display nuclease resistance, fewer off-target effects, and slightly increased hybridization affinities. These phosphoramidites are commonly used for oligos designed for antisense, siRNA, aptamer, or gRNA-based research. The TheraPure trademark denotes our highest level of phosphoramidite purity, developed with the greatest stringency of high definition analytics and tightly controlled impurity profiles and, therefore, ideal for any therapeutic application. This product is supplied in a 20-mL amber bottle with a serum vial neck style, which is compatible with most Applied Biosystems synthesizers and AKTA synthesizers.
2'-MOE-T CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden tymidin (T eller 5-me-U) med 2'-O-metoxi-etyl (MOE) skydd, för användning i oligonukleotidsyntes. Beläget i den ideala oligopositionen visar 2'-O-metoxi-etyl (MOE) modifikationer nukleasresistens, färre effekter utanför målet och något ökade hybridiseringsaffiniteter. Dessa fosforamiditer används ofta för oligos designade för antisense, siRNA, aptamer eller gRNA-baserad forskning. De TheraPure varumärke betecknar vår högsta nivå av fosforamiditrenhet, utvecklad med den största stringens av högupplösta analyser och noggrant kontrollerade föroreningsprofiler och därför idealisk för alla terapeutiska tillämpningar. Denna produkt levereras i en 20 ml bärnstensfärgad flaska med en serumflaska i halsen, som är kompatibel med de flesta Applied Biosystems synthesizers och AKTA synthesizers.
Drag:
• Fullständigt kemiskt namn: 5'-O-(4,4'-dimetoxitrityl)-2'-O-metoxietyl-tymidin-3'-0-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
•Molekylformel: C 43 H 55 N 5 O 10 P
•Bas: T
•Formelvikt: 819,0 g/mol
• CAS-nummer: 163878-63-5
•HPLC-renhet:≥ 99%; M-11 Orenhet≤ 0,01 %
•31P NMR-renhet:≥ 99 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) AKTA Synthesizers, Applied Biosystems Synthesizers
Produkttyp 2in-MOE-T CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Tymidin (T)
Reagensfunktioner 2in-MOE modifierad
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet 99%
Kvantitet 1 g
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet TheraPure™
Nukleinsyratyp RNA
Produktlinje TheraPure
Form Pulver