Läs mer
2-(Morpholin-4-yl)etyl (4E)-6-(4-Hydroxy-6-metoxi-7-metyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-metylhex-4-enoat N-oxid, Mikromol™
Produktkod. 30040540
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30040540 100 mg
1 options
Produktkod. 30040540 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1001.07
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-(Morpholin-4-yl)etyl (4E)-6-(4-Hydroxy-6-metoxi-7-metyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-metylhex-4-enoat N-oxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Morpholin-4-yl)ethyl (4E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate N-Oxide
CAS 224052-51-1
Analyt- eller komponentnamn 2-(Morpholin-4-yl)ethyl (4E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate N-Oxide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C23 H31 N O8
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-(Morpholin-4-yl)ethyl (4E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate N-Oxide, Mycophenolate Mofetil Imp. G (EP), Mycophenolate Mofetil Impurity G
InChI formel InChI=1S/C23H31NO8/c1-15(5-7-19(25)31-13-10-24(28)8-11-30-12-9-24)4-6-17-21(26)20-18(14-32-23(20)27)16(2)22(17)29-3/h4,26H,5-14H2,1-3H3/b15-4+
LEDER COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)\CCC(=O)OCC[N+]3([O-])CCOCC3
IUPAC-namn 2-(4-oxidomorfolin-4-ium-4-yl)etyl (E)-6-(4-hydroxy-6-metoxi-7-metyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-metylhex-4-enoat
Molekylvikt (g/mol) 449.49
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 449,205 g/mol