Läs mer
2-morfolin-4-yl-pyridin-3-karbaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10272542
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10272542 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10405512 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10272542 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC24604CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 465514-09-4
Molekylformel C10H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 192.22
MDL-nummer MFCD03086195
InChI-nyckel CCPVZIBHRFCNTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinonicotinaldehyde, 2-morpholin-4-yl-pyridine-3-carbaldehyde, 2-morpholin-4-ylpyridine-3-carboxaldehyde, 2-morpholin-4-yl pyridine-3-carbaldehyde, 2-morpholinopyridine-3-carboxaldehyde, 2-morpholin-4-ylnicotinaldehyde, 2-morpholin-4-yl nicotinaldehyde, 2-morpholinopyridine-3-carbaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,2-4-morpholinyl, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-4-morpholinyl
PubChem CID 2776570
IUPAC-namn 2-morfolin-4-ylpyridin-3-karbaldehyd
LEDER O=CC1=C(N=CC=C1)N1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Morpholinonicotinaldehyde
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 192.22
Procent renhet 95%