Läs mer
2-morfolin-4-yl-pyridin-3-karbaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Morpholinonicotinaldehyde |
| CAS Min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 192.22 |
| Procent renhet | 95% |