Läs mer
2-Morpholinecarbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Morpholinecarbonitrile |
| CAS | 135782-24-0 |
| Molekylformel | C5 H8 N2 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | ()-2-Morpholinecarbonitrile, morpholine-2-carbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O/c6-3-5-4-7-1-2-8-5/h5,7H,1-2,4H2 |
| LEDER | N#CC1CNCCO1 |
| IUPAC-namn | morpholine-2-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.13 |
| Formel vikt | 112.064 |