Läs mer
(2-morfolino-1,3-tiazol-4-yl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (2-Morpholino-1, 3-thiazol-4-yl)methanol |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 200.26 |
| Procent renhet | 97% |