Läs mer
2-morfolino-1,3-tiazol-4-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10748655
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10748655 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10566914 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10748655 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC62804CB
Kemiska identifierare
CAS 126533-97-9
Molekylformel C8H10N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 198.24
MDL-nummer MFCD09817537
InChI-nyckel JPJSUXPYPAQDDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinothiazole-4-carbaldehyde, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde, 2-morpholino-1,3-thiazole-4-carbaldehyde, 4-thiazolecarboxaldehyde,2-4-morpholinyl, acmc-20ahfg, 4-4-formyl-1,3-thiazol-2-yl morpholine, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyd
PubChem CID 15053579
IUPAC-namn 2-morfolin-4-yl-1,3-tiazol-4-karbaldehyd
LEDER C1COCCN1C2=NC(=CS2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Morpholino-1, 3-thiazole-4-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 198.25
Procent renhet 97%