Läs mer
2-morfolino-1,3-tiazol-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Morpholino-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-morpholino-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-morpholinyl, 2-morpholinothiazole-4-carboxylic acid, 4-4-carboxy-1,3-thiazol-2-yl morpholine, 4-thiazolecarboxylicacid,2-4-morpholinyl, 4-carboxy-2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-4-morpholinyl, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid |
| Formel vikt | 214.24 |
| Procent renhet | 97% |