Läs mer
2-morfolino-1,3-tiazol-5-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10694575
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10694575 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10545164 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10694575 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC62404CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 1011-41-2
Molekylformel C8H10N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 198.24
MDL-nummer MFCD01568825
InChI-nyckel VDZWHWVAMDQEBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-morpholin-4-yl-thiazole-5-carbaldehyde, 2-morpholinothiazole-5-carbaldehyde, acmc-20anpj, morpholinothiazolecarbaldehyde, 5-formyl-2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole, 5-thiazolecarboxaldehyde,2-4-morpholinyl, 2-4-morpholinyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
PubChem CID 1479770
IUPAC-namn 2-morfolin-4-yl-1,3-tiazol-5-karbaldehyd
LEDER O=CC1=CN=C(S1)N1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Morpholino-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 198.25
Procent renhet 97%