Läs mer
2-morfolino-1,3-tiazol-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10748055
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10748055 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10103874 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10659505 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10748055 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC62401DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 332345-29-6
Molekylformel C8H10N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 214.239
InChI-nyckel NILKOMDINYFEEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-morpholin-4-yl-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-4-morpholinyl
PubChem CID 15475835
IUPAC-namn 2-morfolin-4-yl-1,3-tiazol-5-karboxylsyra
LEDER C1COCCN1C2=NC=C(S2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-morpholino-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 214.24
Procent renhet 97%