Läs mer
2-morfolino-3-pyridinamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10445892
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10445892 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10620913 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10445892 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC24614DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 51627-47-5
Molekylformel C9H13N3O
Molekylvikt (g/mol) 179.223
MDL-nummer MFCD03001243
InChI-nyckel DHYQHRDXKCKJAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinopyridin-3-amine, 2-morpholino-3-pyridinamine, 2-morpholin-4-yl pyridin-3-amine, 2-morpholin-4-yl-3-pyridylamine, 2-morpholin-4-yl-pyridin-3-ylamine, 3-amino-2-morpholinopyridine, 3-pyridinamine,2-4-morpholinyl
PubChem CID 2776573
IUPAC-namn 2-morfolin-4-ylpyridin-3-amin
LEDER C1COCCN1C2=C(C=CC=N2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Morpholino-3-pyridinamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 179.22
Procent renhet 97%