Läs mer
2-morfolino-3-pyridinamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10620913
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10620913 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10445892 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10620913 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC24614EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 51627-47-5
Molekylformel C9H13N3O
Molekylvikt (g/mol) 179.223
MDL-nummer MFCD03001243
InChI-nyckel DHYQHRDXKCKJAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinopyridin-3-amine, 2-morpholino-3-pyridinamine, 2-morpholin-4-yl pyridin-3-amine, 2-morpholin-4-yl-3-pyridylamine, 2-morpholin-4-yl-pyridin-3-ylamine, 3-amino-2-morpholinopyridine, 3-pyridinamine,2-4-morpholinyl
PubChem CID 2776573
IUPAC-namn 2-morfolin-4-ylpyridin-3-amin
LEDER C1COCCN1C2=C(C=CC=N2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Morpholino-3-pyridinamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 179.22
Procent renhet 97%