Läs mer
(2-morfolino-3-pyridinyl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10581492
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10581492 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10029281 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10581492 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC24609DA
Kemiska identifierare
CAS 423768-55-2
Molekylformel C10H14N2O2
Molekylvikt (g/mol) 194.23
MDL-nummer MFCD03086196
InChI-nyckel WESHZTWFDUKWGL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776571
IUPAC-namn (2-morfolin-4-ylpyridin-3-yl)metanol
LEDER OCC1=C(N=CC=C1)N1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Morpholino-3-pyridinyl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 2-morpholino-3-pyridinyl methanol, 2-morpholin-4-yl pyridin-3-yl methanol, 3-pyridinemethanol,2-4-morpholinyl, 2-morpholinopyridin-3-yl methanol, 3-pyridinemethanol, 2-4-morpholinyl, 2-morpholin-4-ylpyridin-3-yl methanol, 2-morpholin-4-yl-3-pyridyl methan-1-ol
Formel vikt 194.23
Procent renhet 97%