Läs mer
2-morfolino-5-nitrobensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10243232
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10243232 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10243232 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RH01290DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Morpholino-5-nitrobenzaldehyde
CAS 30742-62-2
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C11H12N2O4
MDL-nummer MFCD00439921
Kvantitet 1 g
Synonym 2-morpholino-5-nitrobenzaldehyde, 2-morpholin-4-yl-5-nitrobenzaldehyde, 2-morpholino-5-nitrobenzenecarbaldehyde, 2-4-morpholinyl-5-nitrobenzaldehyde, 4-2-formyl-4-nitrophenyl morpholine, 2-morpholin-4-yl-5-nitro-benzaldehyde, 3-formyl-4-morpholin-4-yl nitrobenzene, benzaldehyde, 2-4-morpholinyl-5-nitro
InChI-nyckel PCGDWIWUQDHQLK-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])C=O
IUPAC-namn 2-morfolin-4-yl-5-nitrobensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 236.227
PubChem CID 2794872
Formel vikt 236.23
Procent renhet 97%