Läs mer
2-morfolino-5-(trifluormetyl)bensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10413435
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10413435 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10413435 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC57804DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Morpholino-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
CAS 886851-50-9
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C12H12F3NO2
MDL-nummer MFCD09025884
Kvantitet 1 g
Synonym 2-morpholino-5-trifluoromethyl benzaldehyde, 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde,2-4-morpholinyl-5-trifluoromethyl
InChI-nyckel DIQGXZKPOSSQDH-UHFFFAOYSA-N
LEDER FC(F)(F)C1=CC(C=O)=C(C=C1)N1CCOCC1
IUPAC-namn 2-morfolin-4-yl-5-(trifluormetyl)bensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 259.23
PubChem CID 18525882
Formel vikt 259.23
Procent renhet 97%