Läs mer
2-morfolino-5-(trifluormetyl)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10782634
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10782634 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10347644 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10782634 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC57801DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 865471-20-1
Molekylformel C12H12F3NO3
Molekylvikt (g/mol) 275.227
MDL-nummer MFCD09025883
InChI-nyckel PRECFTDWCNEEDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholino-5-trifluoromethyl benzoic acid, 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid,2-4-morpholinyl-5-trifluoromethyl
PubChem CID 24229572
IUPAC-namn 2-morfolin-4-yl-5-(trifluormetyl)bensoesyra
LEDER C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Morpholino-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 275.22
Procent renhet 97%