Läs mer
2-morfolinoanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10405692
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10405692 1 g 1g
10049171 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10405692 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB02219DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 5585-33-1
Molekylformel C10H14N2O
Molekylvikt (g/mol) 178.235
MDL-nummer MFCD00047408
InChI-nyckel QKWLVAYDAHQMLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinoaniline, 2-morpholin-4-yl aniline, 2-morpholin-4-yl-phenylamine, 2-4-morpholino aniline, 4-2-aminophenyl morpholine, 2-4-morpholinyl aniline, 2-morpholin-4-ylphenylamine, enamine_000782, acmc-1ap2s
PubChem CID 735756
IUPAC-namn 2-morfolin-4-ylanilin
LEDER C1COCCN1C2=CC=CC=C2N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Morpholinoaniline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 178.23
Procent renhet 97%