Läs mer
2-morfolinobensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Morpholinobenzaldehyde |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 191.23 |
| Procent renhet | 97% |