Läs mer
2-morfolinobensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10374912
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10374912 10 g 10g
10019471 1 g 1g
10321925 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10374912 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW05383EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 58028-76-5
Molekylformel C11H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 191.23
MDL-nummer MFCD00662562
InChI-nyckel GTTAEWVBVHSDLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinobenzaldehyde, 2-morpholin-4-yl-benzaldehyde, 2-4-morpholino benzaldehyde, 2-morpholin-4-yl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-4-morpholinyl, morpholinobenzaldehyde, pubchem16276, acmc-1b05v, 2-morpholinobenzenecarbaldehyde, 4-2-formylphenyl morpholine
PubChem CID 2737010
IUPAC-namn 2-morfolin-4-ylbensaldehyd
LEDER O=CC1=CC=CC=C1N1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Morpholinobenzaldehyde
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 191.23
Procent renhet 97%