Läs mer
2-morfolinobensylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10202932
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10202932 250 mg 250mg
10477422 1 g 1g
10036904 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10202932 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC24313CB
Kemiska identifierare
CAS 204078-48-8
Molekylformel C11H16N2O
Molekylvikt (g/mol) 192.26
MDL-nummer MFCD03086183
InChI-nyckel RNYURNUANACIKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinobenzylamine, 2-morpholinophenyl methanamine, 2-morpholin-4-yl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-yl-benzylamine, 2-morpholin-4-yl benzylamine, 2-4-morpholinyl phenyl methanamine, 1-2-morpholin-4-yl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-ylphenyl methylamine, 2-morpholino benzylamine, 2-morpholin-4-ylbenzylamine
PubChem CID 2776563
IUPAC-namn (2-morfolin-4-ylfenyl)metanamin
LEDER NCC1=CC=CC=C1N1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Morpholinobenzylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 192.26
Procent renhet 95%