Läs mer
2-(Morpholinoethyl)acrylamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Morpholinoethyl)acrylamide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16N2O2/c1-2-9(12)10-3-4-11-5-7-13-8-6-11/h2H,1,3-8H2,(H,10,12) |
| Formel vikt | 184.1212 |