Läs mer
2-morfolinoisonikotinaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10249342
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10249342 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10095772 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10249342 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC43104DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 864068-87-1
Molekylformel C10H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 192.22
MDL-nummer MFCD08060524
InChI-nyckel VMFCHBZYIHUMQE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7537563
LEDER O=CC1=CC(=NC=C1)N1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Morpholinoisonicotinaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 2-morpholinoisonicotinaldehyde, 2-morpholin-4-yl pyridine-4-carbaldehyde, 2-morpholin-4-yl pyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde,2-4-morpholinyl, 2-morpholin-4-yl isonicotinaldehyd, 2-morpholin-4-yl-pyridine-4-carbaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 2-4-morpholinyl
IUPAC-namn 2-morfolin-4-ylpyridin-4-karbaldehyd
Formel vikt 192.22
Procent renhet 97%