Läs mer
2-morfolinoisonikotinsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10163264
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10163264 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10101913 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10163264 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC43101DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 295349-64-3
Molekylformel C10H12N2O3
Molekylvikt (g/mol) 208.217
MDL-nummer MFCD03411666
InChI-nyckel OVOIVNZYILYGKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinoisonicotinic acid, 2-morpholin-4-ylisonicotinic acid, 2-morpholin-4-yl-isonicotinic acid, 2-morpholin-4-yl pyridine-4-carboxylic acid, 2-morpholinopyridine-4-carboxylic acid, 2-4-morpholinyl isonicotinic acid, 2-4-morpholinyl-pyridine-4-carboxylic acid, 2-morpholin-4-yl isonicotinic acid, 2-4-morpholinyl-4-pyridinecarboxylic acid, 2-4-morpholinyl-isonitinic acid
PubChem CID 2762479
IUPAC-namn 2-morfolin-4-ylpyridin-4-karboxylsyra
LEDER C1COCCN1C2=NC=CC(=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Morpholinoisonicotinic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 208.22
Procent renhet 97%