Läs mer
2-(morfolinometyl)bensaldehyd 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10554004
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10554004 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 10554004 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC48604CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(morpholinomethyl)benzaldehyde
CAS 736991-21-2
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C12H15NO2
MDL-nummer MFCD07782412
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-morpholinomethyl benzaldehyde, 2-morpholin-4-ylmethyl benzaldehyde, morpholinomethylbenzaldehyde, 4-2-carboxaldehydebenzyl morpholine, 2-morpholin-4-yl methyl benzaldehyde
InChI-nyckel YPZNTOVVELIJGI-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=CC1=CC=CC=C1CN1CCOCC1
IUPAC-namn 2-[(morfolin-4-yl)metyl]bensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 205.26
PubChem CID 18525826
Formel vikt 205.26